Merck
Diagnostische Immunhistochemie
Cell Marque™ IVD-Antikörperfärbung beim Kolonkarzinom
Unter dem Begriff diagnostische Immunhistochemie (IHC) sind verschiedene Methoden zur Identifizierung von Gewebeanomalien, Erstellung von Prognosen und Anzeige von Therapiemöglichkeiten subsummiert. Das Grundprinzip der diagnostischen IHC ist eine Antigen-Antikörper-Bindungsreaktion, bei der ein enzym- oder fluoreszenzmarkierter Antikörper verwendet wird, um die Lokalisation und Verteilung eines spezifischen Antigens in Geweben oder Gewebeschnitten sichtbar zu machen. Obgleich die histologische Färbung seit über einem Jahrhundert die vorwiegende analytische Methode ist, haben mehrere Verbesserungen in der diagnostischen Immunhistochemie (IHC) und bei Molekularanalysen das Gebiet der modernen klinischen Pathologie revolutioniert.
Zugehörige technische Artikel
  • Colorectal cancer is a common occurrence among inhabitants of most Western countries, second only to carcinoma of the lung.
  • Immunohistochemistry (IHC) is used to characterize intracellular proteins or various cell surfaces in all tissues. Individual markers or more often panels of various marker proteins can be used to characterize various tumor subtypes, confirm tissue of origin, distinguish metastatic from primary tumor and provide additional information which may be important for prognosis, predicting response to therapy or evaluating residual tumour post-treatment.
  • Water for Clinical Chemistry
  • Immunohistochemistry (IHC) represents an indispensable tool in cancer diagnostics.
  • Alle anzeigen (4)
Zugehörige Protokolle
Mehr Artikel und Protokolle finden
Diagnostische IHC und klinische Pathologie
Die IHC wird als Routineleistung in allgemeinen pathologischen Laboren angeboten und stellt eine praktische analytische und diagnostische Methode dar. Auch wenn ein Großteil der klinischen Diagnostik weiterhin auf Standard-Gewebefärbungen wie Hämatoxylin und Eosin (H&E) basiert, unterstützt die IHC Pathologen beim Nachweis problematischer Fälle auf vielseitige Weise. Die diagnostische Immunfärbung wird häufig zur Identifizierung frühzeitiger subtiler morphologischer oder entwicklungsbezogener Zellveränderungen wie Proliferation oder Apoptose eingesetzt. Klinische Antikörper können individuelle Zelllinien durch Bindung spezifischer Markerproteine identifizieren. Diese Antikörperspezifität kann auch zu falsch-positiven/falsch-negativen Ergebnissen führen, da die Immunfärbung stark abhängig ist von Gewebehandhabung, Konservierung und Reagenzienqualität. Labore für klinische Pathologie minimieren Testfehler, indem sie unter Anwendung etablierter Protokolle und Schulungsprogramme arbeiten und klinisch validierte Antikörper, Farbstoffe und Reagenzien verwenden. Insbesondere hat die Entwicklung hochspezifischer monoklonaler Antikörper gegen wichtige Zellmarker zur Verwendung von diagnostischen IHC-Panels bei der Erforschung und klinischen Identifizierung von Krankheitszuständen und Richtlinien für die chirurgische Pathologie geführt.
Diagnostische IHC und Krebserkrankungen
Die meisten Krebserkrankungen können anhand einer Kombination aus histologischer Färbung und diagnostischer Immunhistochemie durch Lokalisierung spezifischer Antigene in Biopsiegewebe identifiziert werden. Die Bestimmung einer exakten Tumorart mittels H&E-Standardfärbung von formalinfixiertem Gewebe kann schwierig sein, insbesondere bei metastatischen und/oder schlecht differenzierten Tumoren. Die IHC bietet eine relativ schnelle und unkomplizierte Methode zur besseren Bestimmung des Ursprungs von neoplastischem Gewebe und Untersuchung des Verhaltens oder der Progredienz eines bestimmten Tumors. Das CUP-Syndrom (Cancer of Unknown Primary = Krebserkrankung mit unbekanntem Primärtumor) ist eine Erkrankung, bei der Metastasen beobachtet werden, der Situs des Primärtumors jedoch unbekannt ist. Das CUP mach schätzungsweise 3-5 % aller Krebserkrankungen aus. Für kritische CUP- und andere atypische Fälle, bei denen morphologische und klinische Daten nicht übereinstimmen, spielt die IHC eine wichtige Rolle zur Eingrenzung der diagnostischen Möglichkeiten. In manchen Fällen liefert die IHC wertvolle Erkenntnisse für eine vorläufige Diagnose in Bezug auf den Krebsphänotyp und den Situs des Primärtumors. Bei der IHC bietet sich mit derrImmunfärbung eine praktische diagnostische Nachweismethode für zahlreiche Krebsarten, wie z.B. Adenokarzinome (Darm, Brust, Prostata) und Hautkrebs.  Sie wird oftmals in der Darmkrebsdiagnostik (HNPCC/Lynch-Syndrom) als Ergänzung zu klassischen Methoden zum Nachweis einer Mikrosatelliteninstabilität (MSI) eingesetzt, die durch zahlreiche Veränderungen innerhalb bestimmter repetitiver DNA-Sequenzen gekennzeichnet ist. In der Hautkrebspathologie ist eine Identifizierung intraepidermaler Melanozyten in H&E-gefärbten Schnitten unzuverlässig, insbesondere bei sonnengeschädigter Haut. Selbst eine genaue Untersuchung hilft u.U. nicht bei der eindeutigen Differenzierung pigmentierter Keratinozyten und Melanozyten oder bei der exakten Darstellung der Melanozytendichte. Viele Pathologen empfehlen daher die IHC zur Differenzierung von Melanoma in situ und seinen Imitatoren.
Diagnostische IHC und Infektionserreger
Die diagnostische Immunhistochemie ermöglicht heute eine schnelle morphologische Differenzierung von Infektionen in Gewebeproben von Patienten und vereinfacht damit schnelle diagnostische Entscheidungen für die Behandlung. Mit Fluoresceinisothiocyanat (FITC) markierte Antikörper wurden zum Nachweis von Pneumokokken-Antigenen in infiziertem Gewebe eingesetzt. Beim Infektionserregernachweis ist die IHC sehr hilfreich zur Identifizierung von Mikroorganismen, die:
  • anhand von Routine- oder Spezialfärbungen nur schwer nachzuweisen sind
  • sich schlecht anfärben lassen
  • nur in geringer Anzahl vorliegen
  • nicht kultivierbar sind
Einige diagnostische IHC-Methoden werden in Fällen von Hepatitis B-, Hepatitis C- und Cytomegalievirus-Infektionen angewendet, um den Infektionserreger mithilfe spezifischer Antikörper gegen mikrobielle DNA oder RNA nachzuweisen. Zusätzlich wird die IHC bei verschiedenen Hautkrankheiten zur Identifizierung spezifischer Virus- und Bakterieninfektionen eingesetzt, die mit gebräuchlichen Mikroskopie- und Färbemethoden allein nur schwer mit Sicherheit nachzuweisen sind. Der Immunfluoreszenzassay (IFA) wird verbreitet zum Nachweis von Pathogenen (viral, bakteriell, protozoal) in unfixiertem Gewebe sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin eingesetzt.