This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 80.60 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 227.00 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 490.00 |
Über diesen Artikel
CHF 80.60
biological source
bovine liver
Quality Level
form
aqueous suspension
specific activity
10,000-40,000 units/mg protein
mol wt
tetramer ~250 kDa
concentration
20-50 mg/mL
technique(s)
GC/MS: suitable
isoelectric point
5.4
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... CAT(280743)
General description
Katalase aus Rinderleber ist ein Tetramer, das aus vier gleichen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von je 60 kDa besteht. Jede dieser Untereinheiten enthält Eisen, das an eine Protohäm-IX-Gruppe gebunden ist. Das Enzym bindet auch stark an NADP, wobei sich NADP und die Hämgruppe innerhalb von 13,7 Angström Abstand befinden.
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Application
- Dielektrophoretische Feldflussfraktionierung (DEP-FFF): Es handelt sich um eine chromatographische Methode, bei der die Elutionszeiten der Zellen die Positionen der Zellen in einem hydrodynamischen Strömungsprofil unter der Kontrolle von Sedimentation, DEP und hydrodynamischen Auftriebskräften, FSED, FDEP bzw. FHDL widerspiegeln. Der DEP-FFF-Puffer besteht aus Katalase und anderen Inhaltsstoffen.[1][2]
- GC-MS-Analysen.[3]
- Entionisierung.[4]
- GC-FID-Analyse.5
- Funktionsanalyse des Blutgefäßes.[5]
Katalase aus Rinderleber kann wie folgt verwendet werden:
- zur Vorbereitung einer H2O2-O2-basierten Biokathode für Anwendungen in Glucose-Biokraftstoffzellen
- zur Untersuchung der kinetischen Eigenschaften und der Lagerstabilität von auf Florisil immobilisierter Katalase
- in der glutathionvermittelten Superoxidbildung in wässrigen Lösungen
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Personen zugänglich ist.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information cow ... CAT(280743) | Gene Information cow ... CAT(280743) | Gene Information cow ... CAT(280743) | Gene Information - |
| specific activity 10,000-40,000 units/mg protein | specific activity 40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405) | specific activity 2,000-5,000 units/mg protein | specific activity ≥20000 units/mg protein |
| technique(s) GC/MS: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source bovine liver | biological source - | biological source bovine liver | biological source - |
| concentration 20-50 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Katalase aus Rinderleber
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 49451-U | 04061837619304 |
| 577141-U | 04065269130505 |
| 577140-U | 04065265824255 |
| C30-1G | 04061826303849 |
| C30-500MG | 04061833484999 |
| C30-100MG | 04061833484982 |
-
What is the stability of the product in 4deg?