Fortfahren mit
C100
Katalase aus Rinderleber
aqueous suspension, 40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405)
Synonym(e):
H2O2:H2O2 Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 182.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 604.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’050.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405)
CHF 182.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0041
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous suspension
Quality Level
specific activity
40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405)
mol wt
tetramer ~250 kDa
isoelectric point
5.4
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... CAT(280743)
General description
Forschungsbereich: Zellsignalgebung
Katalase aus Rinderleber ist ein Tetramer, das aus vier gleichen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von je 60 kDa besteht. Jede dieser Untereinheiten enthält Eisen, das an eine Protohäm-IX-Gruppe gebunden ist. Das Enzym bindet auch stark an NADP, wobei sich NADP und die Hämgruppe innerhalb von 13,7 Angström Abstand befinden.
Application
Katalase wirkt als natürliches Antioxidans bei der Untersuchung der Rolle von reaktiven Sauerstoffspezies für Genexpression und Apoptose. Sie wurde auch zum Schutz gegen oxidative Schädigung von Proteinen, Lipiden und Nukleinsäuren eingesetzt. In der Industrie werden Katalasen verwendet, um zu Käse und Milch zugesetztes Wasserstoffperoxid zu entfernen, zum Bleichen von Textilien und zur Untersuchung ihrer positiven Wirkung auf die Lebensfähigkeit von DNA-Reparatur-Mutanten von E. coli.
Katalase aus Rinderleber kann wie folgt verwendet werden:
  • zur Vorbereitung einer H2O2-O2-basierten Biokathode für Anwendungen in Glucose-Biokraftstoffzellen
  • zur Untersuchung der kinetischen Eigenschaften und der Lagerstabilität von auf Florisil immobilisierter Katalase
  • in der glutathionvermittelten Superoxidbildung in wässrigen Lösungen
Biochem/physiol Actions
Katalase ist ein antioxidatives Enzym und kommt in allen aeroben Organismen vor. Sie katalysiert den Abbau von Wasserstoffperoxid, einem Nebenprodukt von Stoffwechselprozessen, in weniger schädliches Wasser und Sauerstoff. Sie kann auch mit Alkylhydrogenperoxiden wie Methylperoxid und Ethylperoxid reagieren, und das zweite H2O2-Molekül kann durch Methanol, Ethanol, Propanol, Formiat und Nitrat als Wasserstoffdonator ersetzt werden. Das Katalase-Enzym verwendet entweder Eisen (Fe) oder Mangan (Mn) als Kofaktor und wird als Fe-CAT oder Mn-CAT klassifiziert.
Preparation Note
Dieses Produkt wird als Katalase-Suspension in Wasser mit 0,1 % (w/v) Thymol und einer Aktivität von 40.000–60.000 Einheiten/mg Protein geliefert. Um das Konservierungsmittel Thymol zu entfernen, können die Katalase-Kristalle durch Zentrifugation pelletiert werden, anschließend wird der Überstand verworfen, das Pellet in Wasser resuspendiert und erneut pelletiert. Das Enzym ist in 50 mM Kaliumphosphatpuffer mit 1 mg/ml und pH 7,0 löslich.
Other Notes
Eine Einheit oxidiert 1,0 μmol H2O2 pro Minute bei einem pH-Wert von 7,0 und einer Temperatur von 25 °C, während die H2O2-Konzentration von 10,3 auf 9,2 mM abnimmt, bestimmt durch die Abnahmerate von A240.
Disclaimer
Katalase-Lösungen sollten nicht eingefroren werden. Das Einfrieren der Lösung führt zu 50–70 % Aktivitätsverlust.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3155C40C1345
specific activity
40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405)
specific activity
≥30,000 units/mg protein
specific activity
≥10,000 units/mg protein
specific activity
2,000-5,000 units/mg protein
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
form
aqueous suspension
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
powder
mol wt
tetramer ~250 kDa
mol wt
tetramer ~250 kDa
mol wt
tetramer ~250 kDa
mol wt
tetramer ~250 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P00432
UniProt accession no.
P00432
UniProt accession no.
P00432
UniProt accession no.
P00432
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Katalase aus Rinderleber
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This procedure may be used for all Catalase products.
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Shi-Ying Cai et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 9(4), 679-688 (2019-12-31)
Inflammation plays an important role in the pathogenesis of cholestatic liver injury, but it is unclear whether the inflammasome is involved and is the objective of this study. Gene expression was analyzed in the livers of patients with primary biliary
Brian J McHugh et al.
PLoS pathogens, 15(4), e1007694-e1007694 (2019-04-13)
Pulmonary infections are a major global cause of morbidity, exacerbated by an increasing threat from antibiotic-resistant pathogens. In this context, therapeutic interventions aimed at protectively modulating host responses, to enhance defence against infection, take on ever greater significance. Pseudomonas aeruginosa
Thomas L Kukar et al.
Nature, 453(7197), 925-929 (2008-06-13)
Selective lowering of Abeta42 levels (the 42-residue isoform of the amyloid-beta peptide) with small-molecule gamma-secretase modulators (GSMs), such as some non-steroidal anti-inflammatory drugs, is a promising therapeutic approach for Alzheimer's disease. To identify the target of these agents we developed
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C100-500MG04061832728988
C100-1G04061833453049
C100-50MG04061833454756
C100-500ML04061837679865
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Hello, For how long is the bovine catalase stable in aqueous form ? and as a lyophilized powder ? Thank you
    1 answer
    1. This product is supplied in the form of aqueous suspension which is quite stable when stored refrigerated at 2 - 8 °C. Avoid freezing the solution as the thawing process will cause a decline in activity. This item is not assigned an expiration date, but is warrantied for 1 year from the date of shipment. A lyophilized Catalase product, C40, is assigned a retest date of 3 years from the date of release. See the links below for additional information.
      Product Data Sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/338/431/c100pis.pdf
      Product Dating Information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      C40 Catalase, lyophilized powder, specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/253/868/C40-BULK__________SIGMA____.pdf
      Helpful?
  2. Is Product C100, Catalase from bovine liver, sterile?
    1 answer
    1. C100 is not necessarily sterile. But it does contain a preservative (0.1% thymol), which should prevent microbial growth.
      Helpful?
  3. Is Product C100, Catalase from bovine liver, a solution or a suspension?
    1 answer
    1. Most of the protein (catalase) in Product No. C100 is a solid in suspension, with a small percentage actually in solution.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the catalase concentration of Product C100, Catalase from bovine liver?
    1 answer
    1. There is no "official" specification, but the lot history shows that it has varied from 15-100 mg/mL. The concentration is provided on the certificate of analysis for each lot. Note that most of the catalase is typically a solid in suspension, with a small percentage actually in solution.
      Helpful?
  6. Can Product C100, Catalase from bovine liver, be shipped on wet ice or dry ice?
    1 answer
    1. Product No. C100 normally ships at ambient temperature. If desired, it can be shipped on wet ice upon special request. C100 cannot be shipped on dry ice. That is, the suspension can be harmed by freezing.
      Helpful?
  7. Your website shows that Product No. C100 is catalase. But I have some notes that indicate that C100 is your product number for calmidazolium chloride. Which one is right?
    1 answer
    1. C-100 was used as a product number for calmidazolium chloride until about 1999 by Research Biochemicals International (RBI), which is now part of Sigma-Aldrich. Calmidazolium chloride is currently listed under Sigma Product No. C3930. So now we use the C100 only for catalase.