Fortfahren mit
E3289
Katalase aus Rinderleber
≥20000 units/mg protein, lyophilized powder
Synonym(e):
H2O2:H2O2 Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 138.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 365.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 618.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-577-1
MDL number:
EG-Nummer:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥20000 units/mg protein
CHF 138.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0041
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥20000 units/mg protein
mol wt
tetramer ~250 kDa
composition
protein, ≥60% E405
isoelectric point
5.4
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
General description
Forschungsbereich: Zellsignalgebung
Katalase aus Rinderleber ist ein Tetramer, das aus vier gleichen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von je 60 kDa besteht. Jede dieser Untereinheiten enthält Eisen, das an eine Protohäm-IX-Gruppe gebunden ist. Das Enzym bindet auch stark an NADP, wobei sich NADP und die Hämgruppe innerhalb von 13,7 Angström Abstand befinden.
Research area: Cell Signaling
Catalase is encoded by the gene mapped to human chromosome 11p13. Mammalian catalase is an antioxidant enzyme and is a member of hydroperoxidase family). The active enzyme is homotetrameric in nature.
Application
Katalase wirkt als natürliches Antioxidans bei der Untersuchung der Rolle von reaktiven Sauerstoffspezies für Genexpression und Apoptose. Sie wurde auch zum Schutz gegen oxidative Schädigung von Proteinen, Lipiden und Nukleinsäuren eingesetzt. In der Industrie werden Katalasen verwendet, um zu Käse und Milch zugesetztes Wasserstoffperoxid zu entfernen, zum Bleichen von Textilien und zur Untersuchung ihrer positiven Wirkung auf die Lebensfähigkeit von DNA-Reparatur-Mutanten von E. coli.
Katalase aus Rinderleber kann wie folgt verwendet werden:
  • zur Vorbereitung einer H2O2-O2-basierten Biokathode für Anwendungen in Glucose-Biokraftstoffzellen
  • zur Untersuchung der kinetischen Eigenschaften und der Lagerstabilität von auf Florisil immobilisierter Katalase
  • in der glutathionvermittelten Superoxidbildung in wässrigen Lösungen
Catalase from bovine liver has been used:
  • as a component of gloxy, which is one of the most popular oxygen-scavenging systems.
  • in single molecule fluorescence resonance energy transfer (FRET) measurements.
  • in cytochrome-C oxidase (COX) histochemistry to study the role of mitochondrial uncoupling protein 2 (UCP2) in limiting oxidative stress during glaucoma.
  • to pre-treat slide chambers for total internal reflection fluorescence (TIRF) microscopy.[1]
  • in quantifying hydrogen peroxide release.[2]
  • to help minimize the effects of reactive oxygen species (ROS) in cooperativity assay for studying doublecortin and microtubule interaction.[3]
Biochem/physiol Actions
Katalase ist ein antioxidatives Enzym und kommt in allen aeroben Organismen vor. Sie katalysiert den Abbau von Wasserstoffperoxid, einem Nebenprodukt von Stoffwechselprozessen, in weniger schädliches Wasser und Sauerstoff. Sie kann auch mit Alkylhydrogenperoxiden wie Methylperoxid und Ethylperoxid reagieren, und das zweite H2O2-Molekül kann durch Methanol, Ethanol, Propanol, Formiat und Nitrat als Wasserstoffdonator ersetzt werden. Das Katalase-Enzym verwendet entweder Eisen (Fe) oder Mangan (Mn) als Kofaktor und wird als Fe-CAT oder Mn-CAT klassifiziert.
Catalase has an ability to convert solar radiation into reactive oxidant species (ROS). It is involved in regulation of tissue peroxide levels. Mutation in catalase gene result in the progress of essential hypertension (EH).
Physical form
Supplied as a lyophilized powder containing ≤0.2% thymol
Other Notes
One unit will decompose 1.0 micromole of hydrogen peroxide per minute at pH 7.0 at 25 deg C, while the hydrogen peroxide concentration falls from 10.3 to 9.2 millimolar.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9322C40SRE0041
specific activity
≥20000 units/mg protein
specific activity
2,000-5,000 units/mg protein
specific activity
≥10,000 units/mg protein
specific activity
2,000-5,000 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
tetramer ~250 kDa
mol wt
tetramer ~250 kDa
mol wt
tetramer ~250 kDa
mol wt
tetramer ~250 kDa
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Katalase aus Rinderleber
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)