The concentration of catalase C100 varies based on each lot. A sample Certificate of Analysis on the product page shows the mg/mL protein in suspension. Product C9322 is sold by mass, allowing calculation of the required mg/mL to achieve the same concentration. The enzyme is soluble in 50 mM potassium phosphate buffer at 1 mg/mL and pH 7.0. Both products also state their activity in Units/mg protein.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 64.30 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 187.00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 234.00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 754.00 |
Über diesen Artikel
CHF 64.30
biological source
bovine liver
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
2,000-5,000 units/mg protein
mol wt
tetramer ~250 kDa
isoelectric point
5.4
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... CAT(280743)
General description
Katalase aus Rinderleber ist ein Tetramer, das aus vier gleichen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von je 60 kDa besteht. Jede dieser Untereinheiten enthält Eisen, das an eine Protohäm-IX-Gruppe gebunden ist. Das Enzym bindet auch stark an NADP, wobei sich NADP und die Hämgruppe innerhalb von 13,7 Angström Abstand befinden.
Application
Katalase aus Rinderleber kann wie folgt verwendet werden:
- zur Vorbereitung einer H2O2-O2-basierten Biokathode für Anwendungen in Glucose-Biokraftstoffzellen
- zur Untersuchung der kinetischen Eigenschaften und der Lagerstabilität von auf Florisil immobilisierter Katalase
- in der glutathionvermittelten Superoxidbildung in wässrigen Lösungen
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
The enzyme is soluble in 50 mM potassium phosphate buffer at 1 mg/mL and pH 7.0.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, 2,000-5,000 units/mg protein | description aqueous solution, ≥30,000 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥10,000 units/mg protein | description aqueous suspension, 40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405) |
| specific activity 2,000-5,000 units/mg protein | specific activity ≥30,000 units/mg protein | specific activity ≥10,000 units/mg protein | specific activity 40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405) |
| biological source bovine liver | biological source bovine liver | biological source - | biological source - |
| Gene Information cow ... CAT(280743) | Gene Information cow ... CAT(280743) | Gene Information cow ... CAT(280743) | Gene Information cow ... CAT(280743) |
| form lyophilized powder | form aqueous solution | form lyophilized powder | form aqueous suspension |
| mol wt tetramer ~250 kDa | mol wt tetramer ~250 kDa | mol wt tetramer ~250 kDa | mol wt tetramer ~250 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Katalase aus Rinderleber
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
hi, because the catalase C100 is back ordered. we odered the powder of catalase, the catalog number is C9322. we would like to know how to make the powder into aqueous suspension and has the same concentration as catalase C100. thank you!
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I reconstitute catalase and how can I store it in the refrigerator?
1 answer-
A 10 mg/mL stock solution prepared in 50 mM potassium phosphate, pH 7.0, and 50% glycerol is stable for several months at 4°C, several weeks at room temperature, and at least 1 week in the freezer at -20°C. However, please note as mentioned in the "Caution" section of the Product Detail Page, freezing catalase solutions will lead to a loss of activity by 50-70%.
Helpful?
-
-
How can Catalase from bovine liver, Product C9322, be reconstituted?
1 answer-
This product is soluble in 50 mM potassium phosphate, pH 7.0 at a concentration of 10 mg/mL.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What salts are present in Catalase from bovine liver, Product C9322?
1 answer-
Catalase (C9322) contains potassium phosphate buffered salts (and 20% trehalose as a stabilizer).