Fortfahren mit
A6535
Apyrase aus Kartoffeln
ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder
Synonym(e):
Adenosin-5′-diphosphatase, Adenosin-5′-triphosphatase und Adenosin-5′-diphosphatase.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 154.00
200 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 419.00
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 423.00
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 843.00
2000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’520.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-569-8
MDL number:
EG-Nummer:
CHF 154.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Grade VII
Quality Level
form
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
composition
Protein, 25-60%
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
storage temp.
−20°C
Application
Mindestens zwei Isoenzyme kommen in verschiedenen Varietäten von S. tuberosum vor: eines mit einem hohen ATPase/ADPase-Verhältnis (∼10) und ein weiteres mit einem niedrigen Verhältnis (∼1).
Reaktion: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Apyrase wird zur Hydrolysierung von Nukleosid-Triphosphaten und -Diphosphaten verwendet. Für die Hydrolyse von organischen Di- und Triphosphaten ist der optimale pH-Wert 6, für anorganische Substrate ist der optimale pH-Wert 5,1. Apyrase von Sigma wurde in Studien zur Hemmung der Thrombozytenaggregation eingesetzt [1].
Biochem/physiol Actions
Apyrase ist in allen Eukaryoten und manchen Prokaryoten zu finden. Apyrase der Kartoffel spielt eine entscheidende Rolle für die Regulierung von Wachstum und Entwicklung. Apyrase ist an der Inaktivierung von synaptischem ATP, das als Neurotransmitter nach einer Nervenstimulation agiert, und an der Hemmung der ADP-induzierten Thrombozytenaggregation zur Verhinderung von Thrombosen beteiligt [2]. Für die Aktivität sind divalente Metallionen erforderlich, optimale Aktivität wird mit 5 mM Kalziumionen beobachtet.
Packaging
Verkauft auf der Basis der ATPase-Einheiten.
Physical form
Teilweise gereinigt, lyophilisiertes Pulver, enthält Kaliumsuccinat-Puffersalze
Preparation Note
Wird aus roter Kartoffel gewonnen
Other Notes
Diese Qualität besitzt ein niedriges ATPase/ADPase Verhältnis.
Eine Einheit setzt 1,0 μmol anorganisches Phosphat aus ATP oder ADP pro Min. bei einem pH-Wert 6,5 und 30 °C frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRE0019A7646A6410
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (partially purified)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
foreign activity
Acid Phosphatase ≤5% of base activity
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apyrase aus Kartoffeln
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Serena Sirigu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(47), E7448-E7455 (2016-11-07)
Direct inhibition of smooth muscle myosin (SMM) is a potential means to treat hypercontractile smooth muscle diseases. The selective inhibitor CK-2018571 prevents strong binding to actin and promotes muscle relaxation in vitro and in vivo. The crystal structure of the
Alexandra L Chang-Graham et al.
Science (New York, N.Y.), 370(6519) (2020-11-21)
Rotavirus causes severe diarrheal disease in children by broadly dysregulating intestinal homeostasis. However, the underlying mechanism(s) of rotavirus-induced dysregulation remains unclear. We found that rotavirus-infected cells produce paracrine signals that manifested as intercellular calcium waves (ICWs), observed in cell lines
Yiying Cai et al.
Microorganisms, 8(10) (2020-10-02)
Traditional in vitro time-kill studies (TKSs) require viable plating, which is tedious and time-consuming. We used ATP bioluminescence, with the removal of extracellular ATP (EC-ATP), as a surrogate for viable plating in TKSs against carbapenem-resistant Gram-negative bacteria (CR-GNB). Twenty-four-hour TKSs
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6535-2KU04061833382431
A6535-100UN04061833382400
A6535-1KU04061833382417
A6535-500UN04061833382448
A6535-200UN04061833382424