Fortfahren mit
A7646
Apyrase aus Kartoffeln
ATPase ≥60 units/mg protein, lyophilized powder (partially purified)
Synonym(e):
Adenosin-5′-diphosphatase, Adenosin-5′-triphosphatase und Adenosin-5′-diphosphatase.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 123.00
200 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 144.00
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 253.00
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 410.00
2000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’090.00
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’410.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-569-8
MDL number:
EG-Nummer:
Biological source:
potato
CHF 123.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
potato
Quality Segment
type
Grade III
form
lyophilized powder (partially purified)
ATPase activity
≥60 units/mg protein
mol wt
~49 kDa by gel filtration
composition
Protein, 30-60%
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Acid Phosphatase ≤5% of base activity
storage temp.
−20°C
Application
Mindestens zwei Isoenzyme kommen in verschiedenen Varietäten von S. tuberosum vor: eines mit einem hohen ATPase/ADPase-Verhältnis (∼10) und ein weiteres mit einem niedrigen Verhältnis (∼1).
Reaktion: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Apyrase wird zur Hydrolyse von Nukleosidtriphosphaten und -diphosphaten verwendet. Für die Hydrolyse von organischen Di- und Triphosphaten ist ein pH-Wert von 6 optimal, für anorganische Substrate ist der optimale pH-Wert 5,1. Apyrase von Sigma wird in Studien zur Hemmung der Thrombozytenaggregation verwendet.[1] Das Enzym wird eingesetzt, um die Möglichkeit der Beteiligung von ATP bei der Differenzierung von Th17-Zellen in der Lamina propria im Darm zu untersuchen.[2]
Biochem/physiol Actions
Apyrase ist in allen Eukaryoten und in einigen Prokaryoten nachweisbar. Apyrase aus Kartoffel spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Wachstums und der Entwicklung. Apyrase ist an der Inaktivierung von synaptischer ATP als Neurotransmitter nach einer Nervenstimulation und an der Hemmung der ADP-induzierten Thrombozytenaggregation zur Verhinderung einer Thrombose beteiligt.[3] Für ihre Aktivität sind zweiwertige Metallionen erforderlich; die beste Aktivität wurde mit Kalziumionen bei einer Konzentration von 5 mM beobachtet. Das Molekulargewicht des Proteins beträgt ca. 45 kDa.
Packaging
Verkauft auf der Basis der ATPase-Einheiten.
Analysis Note
Enthält ≤5 % saure Phosphatase.
Other Notes
Eine Einheit setzt 1,0 μmol anorganisches Phosphat aus ATP oder ADP pro min bei pH-Wert 6,5 und 30 °C frei.
Mischung aus Isoenzymen mit einem hohen und niedrigen Verhältnis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6535SRE0019A6410
biological source
potato
biological source
-
biological source
-
biological source
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
lyophilized powder (partially purified)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
mol wt
~49 kDa by gel filtration
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
~49 kDa by gel filtration
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apyrase aus Kartoffeln
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)