Wichtige Dokumente
SRE0019
Apyrase aus Kartoffeln
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ATPase ≥200 units/mg protein
Synonym(e):
Adenosin-5′-diphosphatase, Adenosin-5′-triphosphatase und Adenosin-5′-diphosphatase.
Größe auswählen
CHF 166.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 166.00
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Typ
Grade VII
Form
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
Zusammensetzung
Protein, 25-60%
Löslichkeit
H2O: soluble 1.0 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Fremdaktivität
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Reaktion: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?