Fortfahren mit
FLAA
Adenosin-5′-triphosphat (ATP) Biolumineszenz-Assaykit
for ATP quantitation
Synonym(e):
ATP Bioluminescence Assay, ATP Determination Kit, Luminescent ATP Detection kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 868.00
Über diesen Artikel
EC Number:
213-579-1
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41116133
CHF 868.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Das Adenosin-5′-triphosphat-Bioluminiszenz-Assay-Kit (ATP-Bioluminiszenz-Assay-Kit) kann für die quantitative biolumineszente Bestimmung von ATP in Proben verwendet werden. Wenn die Luciferase die Oxidation von D-Luciferin katalysiert, wird ATP verbraucht und Licht emittiert. Wenn ATP das limitierende Reagenz ist, ist das emittierte Licht proportional zu dem in der Probe vorhandenen ATP.
Application
Das Adenosin-5′-triphosphat-Bioluminiszenz-Assay-Kit (ATP-Bioluminiszenz-Assay-Kit) wird auch für die Quantifizierung von ATP in 3D-Matrizen von menschlichen Neuronen,[1] Leberzellen mit Ischämie,[2] verschiedenen Bakterienkulturen[3] und Lysosomen verwendet.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FLASCA8937A2767
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Adenosine 5′-triphosphate (ATP) assay mix dilution buffer, lyophilized powder mL/vial
    SDB
  • Adenosine 5′-triphosphate (ATP) assay mix, lyophilized powder mL/vial
    SDB
  • Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate, vial of ~1 mg ATP mL/vial
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
wgk
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
FLAA-1KT04061835556915
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How many times can one do with Product FLAAS, ATP Bioluminescent Assay Kit (one vial of FLAAS) when standard range between 20uM~0.002uM?
    1 answer
    1. The number of times that one can use FLAAS ATP Assay Kit is dependent upon the sample. Frequently, serial dilutions of the sample, as well as the kit reagents, are required. If no dilutions were required the ATP Assay MIx is reconstituted to 5 mL and added to the sample at 0.1 mL. The dilution factor will need to be determined by the end-user. Please note, FLAAS is stable for at least 24 hours at 2–8 °C, or over two weeks if stored frozen at –20 °C. Working concentrations of the serially diluted standard are stable for up to 8 hours when stored in ice.
      Please view the product data sheet for more information, including dilution factor details:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/308/573/flaabul.pdf
      Helpful?
  2. How does the kit perform on samples with pH 7.3-7.4 (physiological range)? It recommends adjustment of sample pH to 7.8 which is not always possible.
    1 answer
    1. It is important to use correct pH-value. The luciferase reaction has its pH-optimum in the range of 7.75. Samples having extreme high pH-values or samples of a different pH containing high buffer concentrations may influence the light reaction in an unpredictable way. To avoid issues, correct the pH to a value between 7.6 and 8.0 or dilute samples in Tricine Buffer of the appropriate pH.
      Helpful?
  3. Can Product FLAA, ATP Bioluminescent Assay Kit assay mix be used on cells and tissues?
    1 answer
    1. This reagent measures only soluble ATP. Cells must be washed and then lysed to obtain a soluble ATP extract. Tissues must be homogenized and clarified to provide an extract. The supernatant solution can then be used for assay.
      Helpful?
  4. What is the sensitivity of Product FLAA, ATP Bioluminescent Assay Kit the assay mix?
    1 answer
    1. With FLAAM diluted 1:5, one can easily measure 1 pmol ATP in 100 μl (10 nM) with 50 μl of the reagent.
      Helpful?
  5. What  is the stability of the Product FLAA, ATP Bioluminescent Assay Kit ATP stock solution?
    1 answer
    1. The ATP standard stock solution (FLAAS) is stable for at least 24 hours at 0-5°C, or for over two weeks if stored frozen at -20°C.
      Helpful?
  6. How many reactions can one do with Product FLAA, ATP Bioluminescent Assay Kit (one vial of FLAAM)?
    1 answer
    1. When one reconstitutes the vial to 5 ml, as directed, one can perform 50 assays using 100 ul per test. If one dilutes 1:5 one can get 250 tests per kit.
      Helpful?
  7. How can one check for inhibitors in the samples when using Product FLAA, ATP Bioluminescent Assay Kit?
    1 answer
    1. One must add an amount of ATP from a standard solution equivalent to the ATP already found in the sample. If the signal is doubled, the absence of an inhibitor is indicated.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.