Fortfahren mit
FLAAM
Adenosin-5′-triphosphat (ATP)-Assaygemisch
lyophilized powder
Synonym(e):
ATP-Assay-Kit, ATP-Detektionskit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 441.00
5 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’470.00
10 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’710.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41116133
CHF 441.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
usage
 vial sufficient for ≥50 assays
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Das Adenosin-5’-triphosphat (ATP) Biolumineszenz-Assaykit kann für die quantitative Bestimmung von Adenosin-5’-triphosphat (ATP) mittels Biolumineszenz in Proben mit 2 x 10–12 bis 8 x 10–5 Mol/Liter verwendet werden. Wenn die Luciferase die Oxidation von D-Luciferin katalysiert, wird ATP verbraucht und Licht emittiert.
Application
Das ATP-Assay-Kit wurde für die Messung des Gehalts an zellulärem ATP in isolierten mitochondrialen Fraktionen aus L. donovani promastigotes verwendet. [1]
Der Adenosin-5′-triphosphat (ATP) Assay-Mix wurde auch für die Messung des Gehalts an zellulärem ATP im ATP-Lebensfähigkeits-Assay verwendet.[2][3]
Preparation Note
Mit 5 ml sterilem Wasser rekonstituieren.
Other Notes
Enthält Luciferase, Luciferin, MgSO4, EDTA, DTT, BSA und Tricin-Puffer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FLAABA6888FLASC
usage
 vial sufficient for ≥50 assays
usage
-
usage
-
usage
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)