Fortfahren mit
E9029
E-Toxa-Clean Concentrate
alkaline detergent
Synonym(e):
Endotoxin removal agent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 233.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
CHF 233.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
Application
Use at 1% in hot tap water.
E-Toxa-Clean Concentrate has been used to destroy all the endotoxins in the glasswares. It is also been used to destroy the contamination of low density lipoprotein (LDL)(+) and LDL(−) with lipopolysaccharide (LPS).
Biochem/physiol Actions
Alkaline detergent for pre-cleaning glassware prior to inactivation of endotoxin by steam sterilization or baking.
Legal Information
E-Toxa-Clean is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E4274E8779ET0200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A rapid protocol for construction and production of high-capacity adenoviral vectors.
Jager L, et al.
Nature Protocols, 4(4), 547-547 (2009)
Electronegative LDL induces priming and inflammasome activation leading to IL-1 beta release in human monocytes and macrophages.
Estruch M, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1851(11), 1442-1449 (2015)
Lorenz Jager et al.
Nature protocols, 4(4), 547-564 (2009-04-18)
High-capacity adenoviral vectors (HC-AdVs) lacking all viral coding sequences were shown to result in long-term transgene expression and phenotypic correction in small and large animal models. It has been established that HC-AdVs show significantly reduced toxicity profiles compared with early-generation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E9029-500G04061833608913