Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
Application
Endotoxin Removal solution has been used to remove lipopolysaccharide (LPS) from Baker′s yeast RNA.
Biochem/physiol Actions
The reagent relies on the micellar properties of Triton X-114 to remove endotoxins from solution. When warmed above 20 °C, micelles aggregate into a separate phase that sequesters amphiphilic solutes, including lipopolysaccharides. The hydrophilic DNA remains in the aqueous phase.
Preparation Note
1 volume treats 5 volumes of DNA solution (≤1mg/ml)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Remove lipopolysaccharides (LPS) from plasmid DNA preparations | description alkaline detergent | description replacement packing for removing hydroquinone and monomethyl ether hydroquinone | description wells, 10 (Square, 7mm x 7mm x 0.8mm depth) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?