Fortfahren mit
ET0200
E-TOXATE Kit
sufficient for 20 assays
Synonym(e):
Endotoxin detection kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 580.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
CHF 580.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 20 assays
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
E-Toxate Kit prepared from Limulus polyphemus amebocyte lysate (LAL) is suitable for the detection and quantification of endotoxins for research purposes.
Application
E-Toxate Kit has been used to determine the endotoxins:
  • from Tabebuia chrysantha and Tabebuia rosea plant methanolic extracts
  • from human pentameric C-reactive protein (pCRP)
  • in the Diptheria toxin preparations
The E-TOXATE Kit was used to determine the number of bacteria in suspensions of group B streptococci used to infect rats for models of sepsis. [1]
Features and Benefits
  • Highly sensitive to endotoxins
  • Simple and rapid detection
  • Cost-effective
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ET0100ET0300PLED35
description
sufficient for 20 assays
description
sufficient for 50 assays
description
sufficient for 100 assays
description
sufficient for 35 purifications
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 100 assays
usage
sufficient for 35 purifications
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-TOXATE Kit
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • E-Toxate Endotoxin standard, for endotoxin quantitation 1 mL/vial
    SDB
  • E-Toxate reagent from Limulus polyphemus, sufficient for 20 tests 1 mL/vial
    SDB
  • E-Toxate Water, endotoxin, free 30 mL
    SDB
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)