Fortfahren mit
D7291
Desoxyribonuklease I, RNase-frei -Lösung aus Rinderpankreas
Synonym(e):
DNase I, Deoxyribonuclease I, pancreatic DNase I, pancreatic deoxyribonuclease I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 262.00
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 790.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.53
EC Number:
232-667-0
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
10000 units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
Concentration:
5—15 mg protein/mL
CHF 262.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine pancreas
Quality Level
grade
Molecular Biology
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
10000 units/mg protein
mol wt
29.1 kDa
concentration
5—15 mg protein/mL
technique(s)
DNA extraction: suitable
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
foreign activity
RNase, none detected
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Desoxyribonuklease I erzeugt aus ein- und doppelsträngiger DNA mittels Verdau eine Mischung aus Mono- und Oligonukleotiden, die 5′-Phosphate und 3′-OH-Termini besitzen. Diese katalytische Aktivität ist divalent ionenabhängig. In Gegenwart von Mg2+ hydrolysiert DNase I jeden Strang von Doppelstrang-DNA unabhängig und nach dem Zufallsprinzip. In Gegenwart von Mn2+ können beide Stränge aufgespalten werden.
Application
RNase-freie Desoxyribonuklease-I-Lösung aus Rinderpankreas wurde zum Verdau von DNA aus verschiedenen Proben verwendet.[1]
Wird in der Molekularbiologie zur Entfernung von DNA bei der RNA-Aufreinigung, zur Vorbereitung von DNA für die Nick-Translation und zur Analyse von DNA-Protein-Interaktionen durch Footprinting-Methoden verwendet.
Other Notes
1 U ergibt ein ΔA260 von 0.001 pro Minute pro mL Reaktionsgemisch mit DNA aus Kalbsthymus als Substrat.
DNase I wird in einer Lösung aus 50 % (v/v) Glycerin, 20 mM Natriumacetat (pH 6,5), 5 mM CaCl2 und 0,1 mM PMSF geliefert.
Mit dieser DNase I behandelte RNA sollte nicht zur Herstellung einer cDNA-Bibliothek oder für RT-PCR verwendet werden. Für diese sensiblen Anwendungen wird die Verwendung von DNase I, Amplifikationsgrad, Bestell-Nr. AMP-D1, empfohlen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DN25D4513260913
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
Gene Information
cow ... DNASE1(282217)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
specific activity
10000 units/mg protein
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
≥60,000 dornase units/mg dry wt
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
-
concentration
5—15 mg protein/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Verwandter Inhalt
Umesh Kumar Dhawan et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 41(10), 2598-2615 (2021-08-06)
Objective: Hypercholesterolemia-induced NETosis and accumulation of neutrophil extracellular traps (NETs) in the atherosclerotic lesion exacerbates inflammation and is causally implicated in plaque progression. We investigated whether hypercholesterolemia additionally impairs the clearance of NETs mediated by endonucleases such as DNase1 and
A Deoxyribonuclease from Chlamydomonas reinhardii:Purification and Properties
TAIT GCL and HARRIS WJ
European Journal of Biochemistry, 75(2), 357-364 (1977)
Stage-Specific Expression Profiles of Anti-Mullerian Hormone and its Type II Receptor in Germ Cells during Spermatogenic Cycle of Rats
Ohyama K, et al.
Journal of Steroids & Hormonal Science, 8(187), 2-2 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D7291-2MG04061833588383
D7291-.5MG04061833588376