Fortfahren mit
D4513
Deoxyribonuclease I aus Rinderpankreas
Type II-S, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
Synonym(e):
DNase I, Deoxyribonucleat-5′-oligonucleotido-hydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 117.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-667-0
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥2,000 units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
CHF 117.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine pancreas
Quality Level
sterility
sterile-filtered
type
Type II-S
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 units/mg protein
mol wt
~31 kDa
purified by
chromatography
composition
Protein, ≥80%
packaging
vial of ≥10.0 mg protein
technique(s)
DNA purification: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear(lit.)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.01%, Protease ≤0.005%, RNase ≤0.01%
storage temp.
−20°C
Application
DNA-Entfernung in Proteinproben
DNase I von Sigma wird im Hinblick auf die Fähigkeit zur Hydrolysierung von [14C]DNA [14C]DNA mit dem aus menschlichem Urin gewonnenen Interleukin-1-Hemmer verglichen.[1] Sie wird zudem zum Spalten eines Hind III/Nci I-Restriktionsfragments mit 139 Basenpaaren verwendet, um die Stabilität des Enzyms bei Verwendung in Footprinting-Experimenten zu untersuchen. DNase I wird beim Footprinting verbreitet zur Untersuchung der Arzneimittel- und Proteinbindung an DNA eingesetzt.[2]
Desoxyribonuclease I aus Rinderpankreas wird in einer Studie zur Untersuchung eines neuen Ansatzes zur Gewinnung von hochaktiver RNase, DNase, Cholesterinesterase und Trypsin aus Rinderpankreas verwendet. Desoxyribonuclease I aus Rinderpankreas wird zudem in einer Studie zur Untersuchung der Isolierung und weiteren Charakterisierung von DNase aus der Leber von Karpfen verwendet.
Biochem/physiol Actions
DNase I ist eine Endonuklease, die auf Phosphodiesterbindungen neben Pyrimidinen wirkt, um Polynukleotide mit terminalen 5′-Phosphaten zu erzeugen. Bei Anwesenheit von Mg2+ spaltet DNase I jeden DNA-Strang unabhängig und an beliebigen Stellen. Beide DNA-Stränge werden in Anwesenheit von Mn2+ ungefähr an der gleichen Stelle gespaltet. Der optimale pH-Wert liegt zwischen 7 und 8. Zweiwertige Kationen wie Mn2+, Ca2+, Co2+ und Zn2+ aktivieren das Enzym. Eine Konzentration von 5 mM Ca2+ stabilisiert das Enzym gegen proteolytische Verdauung. DNase I aus Rinderpankreas besteht aus den vier chromatographisch unterscheidbaren Komponenten A, B, C und D mit einem Molverhältnis von 4:1:1. Es finden sich nur geringfügige Mengen an D.[3] 2-Mercaptoethanol, Chelatoren, Natriumdodecylsulfat (SDS)[4] und Aktin[5] hemmen bekanntlich die Enzymaktivität.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, das Calciumchlorid enthält
Preparation Note
Das Enzympulver kann in Wasser oder in einem beliebigen Puffer mit einem pH-Wert von 4,0–9,0 (außer Phosphatpuffer) rekonstituiert werden. Calciumchelatoren sind zu vermeiden. 10 mg/mL Lösung von DNase I in 0,15 M NaCl kann <10 % ihrer Aktivität verlieren, wenn sie eine Woche lang in Aliquoten bei −20 °C aufbewahrt wird. Die gleiche Lösung kann bei Lagerung in Aliquoten bei 2–8 °C ca. 20 % ihrer Aktivität verlieren. Die Lösung bleibt bei 60 °C und einem pH-Wert zwischen 5 und 7 bis zu fünf Stunden aktiv und verliert ihre Aktivität in <10 Minuten bei 68 °C. Sie verliert ihre Aktivität mit einer Rate von 6 %/Stunde in Acetatpuffer (pH-Wert 5,0) und Tris-Puffer (pH-Wert 7,2) bei einer Konzentration von 1 mg/mL.
Analysis Note
Proteinbestimmung durch Biuret.
Other Notes
Eine Kunitz-Einheit erzeugt unter Verwendung von DNA Typ I oder III als Substrat ein ΔA260 von 0,001 je min und mL bei einem pH-Wert von 5,0 und einer Temperatur von 25 °C. (1 Einheit = 1 Kunitz-Einheit)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4527D5025DN25
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
≥2,000 Kunitz units/mg protein
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.
Verwandter Inhalt
Stability of DNase I in footprinting experiments.
B Ward et al.
Nucleic acids research, 16(17), 8724-8724 (1988-09-12)
Enzymes of Molecular Biology
Weir, A. F.
Methods in Molecular Biology, 16 (1993)
D L Rosenstreich et al.
The Journal of experimental medicine, 168(5), 1767-1779 (1988-11-01)
We have previously reported that the urine of febrile humans contained large quantities of an inhibitor of IL-1-induced murine thymocyte proliferation that was a glycoprotein between 30 and 40 kD in size. In the present study this factor has been
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D4513-1VL04061835515974