Fortfahren mit
D4293
3,3′-Diaminobenzidine
SIGMAFAST, chromogenic, tablet
Synonym(e):
DAB tablets
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 sets
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 51.50
50 sets
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 229.00
5 x 50 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 847.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
CHF 51.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SIGMAFAST 3,3′-Diaminobenzidin-Tabletten, tablet, To prepare 5 mL
Quality Segment
form
tablet
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Application
SIGMAFAST 3,3′-Diaminobenzidine tablets has been used as a chromogen for visualization in immunohistochemistry of gonad tissue, thymus, dental chronic periapical lesions and gall bladder sections.
Zur Verwendung als präzipitierendes Substrat in der Immunhistologie und beim Immunblotting zur Lokalisierung der Peroxidase-Aktivität entwickelt. DAB ist das bevorzugte Immunhistologiesubstrat, weil es eine intensive braun-schwarze Färbung erzeugt, die gegen Alkohol resistent ist. Mit DAB gefärbte Objektträger können getrocknet, in Harzmedien fixiert und zur späteren Verwendung eingelagert werden. SIGMAFAST-DAB-Tabletten erfordern keine zusätzlichen Puffer oder Schritte für das Ansetzen einer aktiven Substratlösung. Die Tabletten sind einzeln in Folienpackungen verpackt.
Preparation Note
Each tablet set dissolved in 5 mL deionized water yields a ready-to-use buffered solution containing DAB and urea hydrogen peroxide.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4168D4418D8001
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D4293-50SET04061835506231
D4293-5X50SET04061833629604
D4293-5SET04061833564271
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, your product D4293, SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets, can be used for how many months after dissolving in 5ml of distilled water?
    1 answer
    1. This product is a set of two tablets - one DAB tablet and one Urea Hydrogen Peroxide tablet. When prepared according to instructions, the solution should be used within one hour for best results.
      Helpful?
  2. Hello, Can https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/d4293?icid=sharepdp-clipboard-copy-productdetailpage this product be used to develop western blots? Thank you, Regards Vanda
    1 answer
    1. D4293, SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets, can be used for WB on PVDF membranes, please see attached reference paper stating below: "The PVDF was then collected and rinsed 3 times for 5–10 min each wash with TBS. The blot was then developed appropriately with 3',3-Diaminobenzidine tablets for developing peroxidase (D4293 Sigma-Aldrich) and BCIP/NBT for alkaline phosphatase (B5655 Sigma-Aldrich) and the blot was imaged."Scientific Neurogenic marker expression in differentiating human adipose derived adult mesenchymal stem cells Neus Gomila Pelegri1,2, Bruce K. Milthorpe1 , Catherine A. Gorrie2 , Jerran Santos1. Stem Cell Investig 2023;10:7