Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
Das Produkt D4168 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidin-Tabletten, tablet, To prepare 1 mL
Quality Segment
form
tablet
solubility
deionized water: 1 mL, clear, pink
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Zur Verwendung als präzipitierendes Substrat in der Immunhistologie und beim Immunblotting zur Lokalisierung der Peroxidase-Aktivität entwickelt. DAB ist das bevorzugte Immunhistologiesubstrat, weil es eine intensive braun-schwarze Färbung erzeugt, die gegen Alkohol resistent ist. Mit DAB gefärbte Objektträger können getrocknet, in Harzmedien fixiert und zur späteren Verwendung eingelagert werden. SIGMAFAST™-DAB-Tabletten erfordern keine zusätzlichen Puffer oder Schritte für das Ansetzen einer aktiven Substratlösung. Die Tabletten sind einzeln in Folienpackungen verpackt.
Preparation Note
Each tablet set dissolved in 1 mL deionized water yields a ready-to-use buffered solution containing DAB and urea hydrogen peroxide.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility deionized water: 1 mL, clear, pink | solubility water: 1 tablet/5 mL | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?