Fortfahren mit
D3946
DY 131
≥98% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 81.40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 81.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 22 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-21(4-2)16-9-5-14(6-10-16)13-19-20-18(23)15-7-11-17(22)12-8-15/h5-13,22H,3-4H2,1-2H3,(H,20,23)/b19-13+
InChI key
WLKOCYWYAWBGKY-CPNJWEJPSA-N
Biochem/physiol Actions
DY 131 is an estrogen related receptor ERRβ and ERRy agonist with minimal activity at ERRα, ERα and ERβ
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1904N4286N8161
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 22 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: soluble 8 mg/mL
solubility
DMSO: 22 mg/mL, H2O: soluble
solubility
DMSO: 22 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D3946-5MG04061832867083
D3946-25MG04061832867076