Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 146.00 CHF 124.10 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4Cl2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.04
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 124.10
ListenpreisCHF 146.00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
NS309, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: 22 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O\N=C1\C(=O)Nc2c(Cl)c(Cl)ccc12
InChI
1S/C8H4Cl2N2O2/c9-4-2-1-3-6(5(4)10)11-8(13)7(3)12-14/h1-2,14H,(H,11,12,13)
InChI key
CVOUSAVHMDXCKG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NS309 is a Ca2+-activated IK/SK potassium channel activator.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
air sensitive
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 22 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: soluble 20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color yellow | color orange | color orange | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NS309
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?