Fortfahren mit
N4286
NU2058
>98% (HPLC)
Synonym(e):
O6-Cyclohexylmethylguanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 22 mg/mL, H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(OCC2CCCCC2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H17N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h7-8H,1-6H2,(H3,13,14,15,16,17)
InChI key
MWGXGTJJAOZBNW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDK2(1017)
Biochem/physiol Actions
Selective cyclin-dependent kinase-2 (CDK2) inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5192N8161B4558
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 22 mg/mL, H2O: soluble
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 22 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
color
white
color
light yellow
color
yellow
color
white
Gene Information
human ... CDK2(1017)
Gene Information
human ... TACR2(6865), TACR3(6870)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ALOX5AP(241)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N4286-5MG04061832449050