Fortfahren mit
C8649
Cholesterin-Oxidase aus Streptomyces sp.
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Synonym(e):
Cholesterin:Sauerstoff-Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 238.00
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 473.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-842-1
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥20 units/mg protein
Biological source:
Streptomyces sp.
CHF 238.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥20 units/mg protein
mol wt
~34 kDa
composition
protein, 55-65% biuret
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Isoelektrischer Punkt: 5,1 ± 0,1 und 5,4 ± 0,1
Michaelis-Konstante: 4,3 x 10‾5M(Cholesterin)
Inhibitoren: Ionische Reinigungsmittel, Hg++, Ag+
Optimaler pH-Wert: 6,5−7,0
Optimale Temperatur: 45–50 °C
pH-Stabilität: pH 5,0–10,0 (25 °C, 20 h)
Wärmestabilität: Unter 45 °C (pH 7,0, 15 min)
Von Streptomyces sp. produzierte Cholesterinoxidase entspricht einem Molekulargewicht von 62 kDa. Der optimale pH-Wert liegt bei 7, die optimale Temperatur bei 37 °C.[1] Cholesterinoxidase besitzt eine FAD-bindende und eine Steroid-bindende Domäne.
Application
Cholesterinoxidase von Streptomyces wurde in einer Studie zur Beziehung zwischen der mizellären Struktur von Modellgalle und der Aktivität von Esterase verwendet. Cholesterinoxidase von Streptomyces wurde außerdem in einer Studie verwendet, in der die Auswirkungen des Sphingomyelinabbaus auf die Oxidierbarkeit des Cholesterins der Zellen und auf die stationäre Verteilung zwischen Zelloberfläche und Zellinnerem untersucht wurden.
Cholesterinoxidase wird zur Bestimmung des Serumcholesterins eingesetzt.[2][3] Außerdem findet das Enzym Anwendung in der Mikroanalyse von Steroiden in Lebensmittelproben und für die Unterscheidung von 3-Ketosteroiden und 3β-Hydroxysteroiden.[4] Transgene, Cholesterinoxidase exprimierende Pflanzen werden auf ihre Eignung im Kampf gegen den Baumwollkapselkäfer untersucht.[5] Daneben wird CHOD als molekulare Sonde zur Erforschung der Struktur von Zellmembranen verwendet.[6][7]
Biochem/physiol Actions
Cholesterinoxidase (CHOD) ist ein monomeres Flavoprotein, das FAD enthält und den ersten Schritt im Katabolismus von Cholesterin katalysiert. Unter Beteiligung von FAD oxidiert dieses bifunktionale Enzym Cholesterin zu Cholest-5-en-3-on, welches dann zu Cholest-4-en-3-on isomerisiert wird; dabei wird H2O2 freigesetzt.[8]
Cholesterinoxidase wird von Mikroorganismen genutzt, um aus Cholesterin Kohlenstoff und Energie zu erzeugen. Sie ist nützlich in diagnostischen Assays mit Cholesterinbeteiligung, besonders bei Fettstoffwechselstörungen. Cholesterinoxidase hat insektizide Eigenschaften und unterstützt den Schutz vor den Larven des Baumwollkapselkäfers. Cholesterinoxidase von Streptomyces sp. ist lange haltbar bei guter Leistung.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit bovinem Serumalbumin und Aminosäuren als Stabilisatoren
Preparation Note
CHOD ist löslich in kaltem 50-mM-Kaliumphosphatpuffer, pH-Wert 7,0. Lösungen unmittelbar vor Gebrauch herstellen.
Other Notes
Eine Einheit wandelt bei 25 °C und pH-Wert 7,5 pro Minute 1,0 μmol Cholesterin in 4-Cholesten-3-on um. Hinweis: 4-Cholesten-3-on kann eine Isomerisierung erfahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
228250C5421C1235
biological source
Streptomyces sp.
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥20 units/mg protein
specific activity
≥3 units/mg solid, ≥40 U/mg
specific activity
≥30 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥10 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
mol wt
~34 kDa
mol wt
-
mol wt
62 kDa
mol wt
55 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold)
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold)
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Protocol for Assay Procedure for Cholesterol Oxidase
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C8649-250UN04061833522653
C8649-100UN04061833522646