Merck
228250
Sigma-Aldrich
Cholesterinoxidase, Streptomyces sp.
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp.
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp. CAS 9028-76-6, is a native cholesterol oxidase that catalyzes the oxidation of cholesterol to cholesterone and hydrogen peroxide.
Synonym(e):
Cholesterinoxidase, Streptomyces sp.
Größe auswählen
500 U
CHF 763.00
CHF 763.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 U
CHF 763.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
CHF 763.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Spezifische Aktivität
≥3 units/mg solid
≥40 U/mg
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
water: 20 mg/mL
Fremdaktivität
Catalase ≤1%
glucose oxidase and uricase ≤0.01%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Native Cholesterin-Oxidase aus Streptomyces-Spezies. Katalysiert die Oxidation von Cholesterin zu Cholesteron und Wasserstoffperoxid (isoelektrische Punkte: 6,1 und 7,3). Eignet sich an Cholesterinase und Peroxidase gekoppelt für die Bestimmung des Gesamtcholesterins. Der optimale pH-Wert beträgt 6,0–8,0.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym, die je Minute bei 25 °C und einem pH-Wert von 7,0 1,0 µmol Cholesterin oxidiert, definiert.
Sonstige Hinweise
Gadda, G., et al. 1997. Eur. J. Biochem. 250, 369.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review