C5421
Cholesterol Oxidase from microorganisms
aqueous solution, ≥30 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Cholesterol:oxygen oxidoreductase
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥30 units/mg protein (biuret)
Mol-Gew.
62 kDa
Löslichkeit
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable