Fortfahren mit
B4500
Nα-Benzoyl-L-Arginin-Ethylester -hydrochlorid
trypsin substrate, chromogenic, ≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
BAEE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 190.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 673.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N4O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.82
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
220-157-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3781694
CHF 190.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nα-Benzoyl-L-Arginin-Ethylester -hydrochlorid, trypsin substrate
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
HIXDELXKSSLIKB-YDALLXLXSA-N
General description
Das Prototyp-Substrat für Trypsin.
Nα-Benzoyl-L-argininethylesterhydrochlorid ist ein Substrat für Trypsin. Es ist ein Nichtprotein-Substrat, das in spektroskopischen Assays eingesetzt wird.
Application
  • N
  • α-Benzoyl-L-argininethylesterhydrochlorid wird als ein Substrat verwendet:
  • in einem Peptidylarginindeiminase(PPAD)-Assay von P. gingivalis-Vesikeln
  • zur Untersuchung der proteolytischen Aktivität von enzymatischen Extrakten von Teilen der Papayapflanze
  • in einem Trypsin-Aktivitätsassay der Schwanzsehnenfaszikel von Ratten
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B3279B3133B4750
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Artikel
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B4500-25G04061833429709
B4500-10G04061833429686