Merck
B3279
Nα-Benzoyl-L-arginin-4-nitroanilid -hydrochlorid
proteolytic enzyme substrate, chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
L-BAPA, L-BAPNA, BANI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22N6O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.88
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
244-505-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4081878
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nα-Benzoyl-L-arginin-4-nitroanilid -hydrochlorid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI key
DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
General description
Chromogenes Substrat für Trypsin und andere proteolytische Enzyme.
Na-Benzoyl-L-arginin-4-nitroanilid-Hydrochlorid (L-BAPNA) ist ein farbloses, chromogenes Substrat für proteolytische Enzyme wie Trypsin, Actinidin und Papain.
Application
Nα-Benzoyl-L-arginin-4-nitroanilid-Hydrochlorid wird als Substrat für Folgendes verwendet:
  • zum Messen der Papain-Aktivität in spektrophotometrischen Amidase-Assays
  • zum Messen der hemmenden Wirkung von humanem Cystatin C (HCC) auf die Proteaseaktivität von Papain mittels kolorimetrischer Assays
  • für Trypsin
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)