Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N5O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.94
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-015-4
Beilstein/REAXYS Number:
3823291
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C23H25N5O2.ClH/c24-23(25)26-14-6-11-20(28-21(29)17-8-2-1-3-9-17)22(30)27-19-13-12-16-7-4-5-10-18(16)15-19;/h1-5,7-10,12-13,15,20H,6,11,14H2,(H,27,30)(H,28,29)(H4,24,25,26);1H
InChI key
BNGRKDJZQIGWQF-UHFFFAOYSA-N
General description
A chromogenic substrate for trypsin.
Application
Biochem/physiol Actions
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride (BANA) helps to determine the activities of cathepsin B and papain. BANA test is also useful in identifying the number of periodontal sites with periodontal pathogens. Presence of volatile sulfur compounds (VSCs), synthesized by oral bacteria in dental plaque or tongue coating can be colorimetrically confirmed by their ability to hydrolyze N-benzoyl-DL-arginine-2-naphthylamide.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?