Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 112.00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 221.00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 360.00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1'130.00 |
Über diesen Artikel
CHF 112.00
Produktname
Nα-Benzoyl-
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
suitability
suitable for substrate for trypsin
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI key
DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
General description
Application
- für den Chymotrypsin- und Trypsin-Aktivitätstest in enzymatischem Extrakt (EE) von M. tenellum und Homogenaten aus Pankreasgewebe
- bei der Trypsin- und Papain -Standardkurven-Erstellung
- in Serin-Protease- und fibrinogenolytischen Assays des Eupolytin1-Proteins
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (TLC), suitable for substrate for trypsin | description ≥98% | description ≥98% (HPLC) | description trypsin substrate |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| suitability suitable for substrate for trypsin | suitability - | suitability - | suitability - |
| solubility acetone: water (1:1): 50 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow) | solubility acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nα-Benzoyl-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?