Fortfahren mit
B4181
ProteoMass Bradykinin-Fragment 1-7 MALDI-MS-Standard
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Synonym(e):
Bradykinin Fragment 1-7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 298.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 298.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)N4CCCC4C(O)=O
InChI
1S/C35H52N10O9/c36-22(10-4-14-39-35(37)38)31(50)44-16-6-12-26(44)33(52)43-15-5-11-25(43)30(49)40-19-28(47)41-23(18-21-8-2-1-3-9-21)29(48)42-24(20-46)32(51)45-17-7-13-27(45)34(53)54/h1-3,8-9,22-27,46H,4-7,10-20,36H2,(H,40,49)(H,41,47)(H,42,48)(H,53,54)(H4,37,38,39)
InChI key
CRROPKNGCGVIOG-UHFFFAOYSA-N
General description
ProteoMass Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard is required to calibrate and test matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometers.
1 vial contains 10nmols.
Application
ProteoMass Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard has been used as an internal standard for MALDI-TOF-MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis. It has been used as a peptide analyte to study the influence of solvent on MALDI-TOF-MS analysis.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8971A8471A8846
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.
Proteomic identification of antioxidant peptides from 400 to 2500Da generated in Spanish dry-cured ham contained in a size-exclusion chromatography fraction.
Mora L, et al.
Food Research International, 56, 68-76 (2014)
Effect of solvent on ionization efficiency in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry of peptides.
Hazama H, et al.
Chemical Physics, 419, 196-199 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B4181-1VL04061838055880
B4181-5X1VL04061833293287