Arrived quickly, product was exactly as ordered and expected
Wichtige Dokumente
91928
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenon Monohydrat
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%
Synonym(e):
2-Acetyl-phloroglucin, THAP
Empfohlene Produkte
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
Form
solid
chemische Klasse(n) des Analyten
glycans, oligonucleotides, peptides, proteins
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
Farbe
light yellow
mp (Schmelzpunkt)
218-222 °C
219-221 °C (lit.)
Kationenspuren
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Eignung
in accordance for UV test
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES String
O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2
InChIKey
GDSIBPPJKSBCMF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.