39468
α-Cyano-4-hydroxyzimtsäure
matrix substance for MALDI-MS, Ultra pure
Synonym(e):
α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Form
solid
chemische Klasse(n) des Analyten
glycans, peptides, proteins
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
mp (Schmelzpunkt)
245-250 °C (lit.)
245-250 °C
Löslichkeit
methanol: 10 mg/mL, clear
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
InChIKey
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.