Fortfahren mit
A8846
ProteoMass Angiotensin II MALDI-MS-Standard
vial of 10 nmol
Synonym(e):
Angiotensin II, mass spec standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 304.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 304.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41-/m0/s1
InChI key
CZGUSIXMZVURDU-JZXHSEFVSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
General description
Angiotensin II (Ang II) is part of the renin-angiotensin cascade. It is an octapeptide. Ang II is present in high concentration in cardiac tissue.
Application
ProteoMass Angiotensin II MALDI-MS Standard has been used:
  • as peptide calibration standard for MALDI-MS instruments
  • as a reference standard in Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis for characterizing RNase and NC1 domain of collagen IV
  • as a standard in testing infrared (IR) laser desorption/ionization (IR-LDI) method
Biochem/physiol Actions
Angiotensin II (Ang II) maintains cardiac functionality by coordinating with the angiotensin II receptors. Ang II is recommended for patients with vasodilatory shock.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8971A8471B4181
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)