Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-877-2
MDL number:
Specific activity:
~120 U/mg
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
specific activity
~120 U/mg
mol wt
Mr ~97000
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white
foreign activity
protease ≤0.1%
greener alternative category
, Enabling
storage temp.
2-8°C
General description
Wir sind darauf bedacht, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ in Einklang stehen. Dieses Produkt wurde für den Einsatz in der Stärkehydrolyse-Forschung im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen sind im Biofiles-Artikel angegeben.
Other Notes
Eine Einheit entspricht der Menge an Enzymen, die bei einem pH-Wert von 4,8 und 60 °C 1 μmol Glucose pro Minute freisetzen (Stärke, Kat.- Nr. 85642, als Substrat).
Synthesis of hetero-oligosaccharides by glucoamylase in reverse.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ~120 U/mg | specific activity ~70 U/mg | specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥260 U/mL |
| form powder | form powder | form ammonium sulfate suspension | form aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt Mr ~97000 | mol wt Mr ~97,000 | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amyloglucosidase aus Aspergillus niger
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?