Fortfahren mit
01673
Acriflavin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (AT)
Synonym(e):
3,6-Diamino-10-methylacridiniumchlorid, Gemisch mit 3,6-Diaminoacridin (Proflavin), Euflavin, Trypaflavin Neutral
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 89.80
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 278.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.73
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 89.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥90% (AT)
form
powder
composition
Sum of components 3,6-diaminoacridinium chloride and 3,6-diamino-10-methylacridinium chloride, ≥70% HPLC
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
fluorescence
λex 463 nm; λem 490 nm in ethanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Cl-].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;1H
InChI key
PEJLNXHANOHNSU-UHFFFAOYSA-N
Application
Acriflavin wird verwendet, um RNA-Moleküle mit hoher Molekülmasse fluoreszierend zu markieren .
Anregungs- (ex) und Emissionswellenlängen (em) in verschiedenen Lösungsmitteln:
  • Methanol: λex = 424 nm; λem = 518 nm
  • Ethanol: λex = 426 nm; λem = 524 nm
  • Propanol: λex = 430 nm; λem = 512 nm
  • Butanol: λex = 430 nm; λem = 526 nm
  • Formamid: λex = 434 nm; λem = 524 nm
  • Glycerin: λex = 432 nm; λem = 540 nm
  • Wasser: λex = 416 nm; λem = 514 nm
Unlöslich in Ether, Chloroform und fetten Ölen. Wird für Fluoreszenzmessungen im stationären Zustand als Donormolekül verwendet (wenn es mit Rhodamin 6G als Akzeptor gepaart ist), um als ein pH-Sensor zu dienen .
Other Notes
DNA fluorochrome. Application in dual fluorescence analysis of cellular DNA and protein simultaneously[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8126A8251SML3350
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 463 nm; λem 490 nm in ethanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Sum of components 3,6-diaminoacridinium chloride and 3,6-diamino-10-methylacridinium chloride, ≥70% HPLC
composition
-
composition
Acriflavine HCL content, 10-50% , Proflavine HCL, 25-70%
composition
-
assay
≥90% (AT)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acriflavin
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Stöhr et al.
Stain technology, 53(4), 205-215 (1978-07-01)
Eight fluorescent dye combinations for simultaneous DNA-protein staining have been evaluated spectroscopically and flow microfluorometrically: propidium iodide (PI) with fluoresceinisothiocyanate (FITC), fluorescamine (FC), and dansylchloride (DANS); diamidinophenylindole (DAPII) with sulphorhodamin (SR101), tetramethylrhodamin isothiocyanate (TRITC), and nitrobenzodiazole (NBD); acriflavine (AF) with
Zheqing Cai et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(43), 17462-17467 (2013-10-09)
Both preclinical and clinical studies suggest that brief cycles of ischemia and reperfusion in the arm or leg may protect the heart against injury following prolonged coronary artery occlusion and reperfusion, a phenomenon known as remote ischemic preconditioning. Recent studies
Jessica E S Shay et al.
Carcinogenesis, 35(5), 1067-1077 (2014-01-11)
Hypoxia-inducible factors (HIFs) accumulate in both neoplastic and inflammatory cells within the tumor microenvironment and impact the progression of a variety of diseases, including colorectal cancer. Pharmacological HIF inhibition represents a novel therapeutic strategy for cancer treatment. We show here
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PH000036-25MG04061831294828
01673-50G04061838609588
01673-10G04061838609571