Fortfahren mit
SML3350
Acriflavine purified
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Mixture of trypaflavines (3,6-diamino-10-methylacridinium chloride and 3,6-diamino-3-methylacridinehydrochloride) and proflavine (3,6-diaminoacridine) hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[C13H11N3.HCl]x·[C14H13N3.HCl]y ·[C14H14N3·Cl]z
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
red to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(N)=CC3=N2.NC4=CC5=C(C=C4)C=C6C=CC(NC)=CC6=N5.NC7=CC8=C(C=C7)C=C9C=CC(N)=CC9=[N+]8C.[Cl-].Cl.Cl
InChI key
CNKPVFNEZPNSQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Acriflavine is an antimicrobial drug used to treat against sleeping sickness, urinary tract infections, and gonorrhea. Acriflavine is a potent inhibitor of SARS-CoV-2 papain-5 like protease (PLpro), which potently inhibits viral replication in vivo in mice and ex vivo in human airway epithelia. It is a mixture of trypaflavines (3,6-diamino-10-methylacridinium chloride and 3,6-diamino-3-methylacridinium chloride) and proflavine (3,6-diaminoacridine). Apparently commercial acriflavine mixtures contain the combination of differently methylated proflavines to optimally block the PLpro active site. Also, it potently inhibits replication of other betacoronaviruses.
Antimicrobial; potent inhibitor of SARS-CoV-2 papain-5 like protease (PLpro) and inhibits virus replication
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
01673A8251A8126
description
≥95% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (AT)
description
fluorescent dye
description
fluorescent label
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (AT)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
color
red to brown
color
-
color
faint brown to brown, and Orange to Dark Orange and Red to Very Dark Red
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)