Fortfahren mit
A8126
Acriflavin
Powder
Synonym(e):
3,6-Diamino-10-methylacridiniumchlorid, Gemisch mit 3,6-Diaminoacridin (Proflavin), Euflavin, Trypaflavin Neutral
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 139.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 449.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.73
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
CHF 139.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acriflavin, fluorescent label
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
179-181 °C
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
εmax
≥48000 at 459-465 nm in methanol at 0.004 g/L, ≥50000 at 259-265 nm in methanol at 0.004 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;1H
InChI key
PEJLNXHANOHNSU-UHFFFAOYSA-N
Application
Acriflavin wird verwendet, um RNA-Moleküle mit hoher Molekülmasse fluoreszierend zu markieren .
Anregungs- (ex) und Emissionswellenlängen (em) in verschiedenen Lösungsmitteln:
  • Methanol: λex = 424 nm; λem = 518 nm
  • Ethanol: λex = 426 nm; λem = 524 nm
  • Propanol: λex = 430 nm; λem = 512 nm
  • Butanol: λex = 430 nm; λem = 526 nm
  • Formamid: λex = 434 nm; λem = 524 nm
  • Glycerin: λex = 432 nm; λem = 540 nm
  • Wasser: λex = 416 nm; λem = 514 nm
Unlöslich in Ether, Chloroform und fetten Ölen. Wird für Fluoreszenzmessungen im stationären Zustand als Donormolekül verwendet (wenn es mit Rhodamin 6G als Akzeptor gepaart ist), um als ein pH-Sensor zu dienen .
  • Acriflavin wurde im Agglutinationstest zur Unterscheidung zwischen der glatten und rauen Koloniebildung von Brucella meltensis eingesetzt.
  • Es wird auch als ein Ago2(Argonautenprotein 2)-Inhibitor eingesetzt.[1]
  • Es wird als ein Inhibitor der HIF-ARNT-Komplexbildung (Hypoxie-induzierbarer Faktor - Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor-Zellkerntranslokator) eingesetzt.[2]
  • Es wurde zur Untersuchung der Bakterozinproduktion durch Carnobacterium piscicola eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Acriflavin wechselwirkt mit HIF-1α (Hypoxie-induzierbarer Faktor 1α) und HIF-2α, und unterdrückt somit die Dimerbildung von HIF-1 und die Transkriptionsfunktion. Es hat auch eine negative Auswirkung auf das Tumorwachstum und die Gefäßbildung. Acriflavin weist außerdem trypanozide, antibakterielle und antivirale Wirkungen auf.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8251SML3350131105
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acriflavin
wgk
WGK 3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)