Fortfahren mit
33461
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin -dihydrochlorid
ACS reagent, ≥98%
Synonym(e):
2-(1-Naphthylamino)-ethylamin -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 95.90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 318.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.17
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-981-2
Beilstein/REAXYS Number:
3707471
MDL number:
Assay:
≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.), ≥98%
Form:
powder
CHF 95.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.), ≥98%
form
powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤5% water (Karl Fischer)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
suitability
complies for identity
SMILES string
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI key
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride dissolved in sulfuric acid-methanol may be used as a reagent for the determination of sugar on thin layer plates. It may also be used for the determination of sub-micromolar concentrations of nitrite ion after diazotisation with sulphanilic acid at low pH, by differential-pulse polarography. It may also be used as the coupling agent for the spectrophotometric determination of aniline by the diazotization-coupling method.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N9125127019222488
assay
≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.)
assay
≥98%
assay
95%
assay
>98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
powder
form
liquid
form
solid
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
suitability
complies for identity
suitability
-
suitability
-
suitability
passes test for sensitivity to sulfanilamide
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N-(1-Naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride as a new reagent for nanomole quantification of sugars on thin-layer plates by a mathematical calibration process.
Bounias M.
Analytical Chemistry, 106 (2), 291-295 (1980)
Spectrophotometric determination of aniline by the diazotization-coupling method with N-(1-naphthyl) ethylenediamine as the coupling agent.
Norwitz G and Keliher PN.
Analytical Chemistry, 53 (8), 1238-1240 (1981)
Determination of nitrite ion by differential-pulse polarography using N-(1-naphthyl) ethylenediamine.
Sabharwal S.
Analyst, 115 (10), 1305-1307 (1990)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33461-5G04061835294275
33461-25G04061826738337