88652
Thioglykolsäure -Lösung
~80% in H2O, for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
Synonym(e):
Mercaptoessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Qualität
for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
Konzentration
~80% in H2O
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.471
Dichte
1.265 g/mL at 20 °C
SMILES String
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChIKey
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
266.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
130 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?