Merck
70720
N-(1-Naphthyl)-ethylendiamin -dihydrochlorid Monomethanolat
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl · MeOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.22
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3707471
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
crystals
quality
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
ign. residue
≤0.05%
mp
196-199 °C (dec.)
SMILES string
Cl.Cl.CO.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.CH4O.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;1-2;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2H,1H3;2*1H
InChI key
YUMCJWVZLMGNTD-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin-dihydrochlorid ist ein hygroskopisches Analysereagens, das allgemein zur Bestimmung von Drogen, Pharmazeutika mit freien primären aromatischen Aminogruppen, Sulfonamiden und Lokalanästhetika geeignet ist. Es kann sich durch Lichteinwirkung zersetzen.
Application
N-(1-Naphthyl)-ethylendiamin-dihydrochlorid-monomethanolat kann zur Untersuchung von antimikrobiellen Effekten gegen Bakterien eingesetzt werden.
Other Notes
Reagent used in the simultaneous spectrophotometric determination of nitrite and nitrate by flow injection analysis
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)