Fortfahren mit
8.08697
o-Xylol
for synthesis
Synonym(e):
o-Xylen, 1,2-Dimethyl-benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
202-422-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1815558
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
143-145 °C (lit.)
Vapor pressure:
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
867 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
transition temp
flash point 30 °C
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
General description
O-Xylol ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff, der zwei Methylsubstituenten an benachbarten Kohlenstoffatomen enthält. Seine Wasserlöslichkeit ist äußerst gering. Es wird zur Herstellung von Weichmachern, Farbstoffen und Pigmenten verwendet. O-Xylole werden durch Erdölcracking produziert und dienen zur Erzeugung von Phthalsäureanhydrid, einer Vorstufe vieler Produkte, Arzneimittel und Chemikalien.
Application
O-Xylol wird wie folgt verwendet:
  • Als Additiv in Dotierungslösungen bei der Herstellung von PES(Polyethersulfon)-Hohlfasermembranen.
  • Zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid.[1]
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,878–0,881
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
X10409566095662
o-Xylene analytical standard
Supelco
95660
o-Xylene
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
143-145 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 7 mmHg ( 20 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Xylol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pyrolysis of waste tyres with zeolite USY and ZSM-5 catalysts
Boxiong S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 73(1-2), 150-157 (2007)
Preparation and properties of polyethersulfone hollow fiber membranes with o-xylene as an additive used in membrane contactors for CO2 absorption
Ghasem N, et al.
Separation and Purification Technology, 92, 1-10 (2012)
Fluorescence and photophysical properties of xylene isomers in water: with experimental and theoretical approaches
Muhammad Farooq Saleem K, et al.
Royal Society open science, 5(2), 171719-171719 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
808697000004022536401652
808697005004027269250621
808697250004022536401683
808697601004022536401690
808697100004022536401669