Fortfahren mit
95660
o-Xylen
analytical standard
Synonym(e):
1,2-Dimethyl-benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 131.00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 684.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-422-2
Beilstein/REAXYS Number:
1815558
MDL number:
CHF 131.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
867 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.505
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
General description
o-Xylol ist ein Umweltschadstoff aus der Gruppe der flüchtigen organischen Verbindungen. Es tritt aus verschiedenen Quellen aus, wie z. B. aus Klebstoffen, Entfettungsmitteln, Verbrennungsprodukten von Holz und Treibstoffen, Industrielacken, Aerosolen usw.
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
o-Xylol kann als Modell-Verunreinigung zur Untersuchung der sicheren Anwendung von Produkten aus wiederverwendeten Fasern in Kontakt mit Lebensmitteln durch Messen seiner Aufnahme durch das Fasermaterial und Ermittlung seines Wanderungsverhaltens auf Tenax dienen.
o-Xylol kann als analytischer Referenzstandard für die Quantifizierung des Analyten in Arbeitsumfeldproben und wässrigen Proben mittels Gaschromatographieverfahren mit verschiedenen Nachweismodi dienen.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
X10408.0869795662
o-Xylen analytical standard
Supelco
95660
o-Xylen
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
GC/GC: suitable
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
reagent grade
grade
synthesis grade
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0%
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Xylen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf