Wichtige Dokumente
95662
o-Xylen
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1,2-Dimethyl-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
867 °F
Expl.-Gr.
7 %
Verunreinigungen
≤0.4% toluene (GC)
≤0.6% m- and p-xylene (GC)
Abdampfrückstand
≤0.002%
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
bp
143-145 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-26--23 °C (lit.)
Löslichkeit
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
Dichte
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?