Fortfahren mit
1.02147
Contact DC
Envirocheck, Disinfection Control coated with CASO (Tryptic Soy) Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 66.90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116116
CHF 66.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
plastic cap, plastic slide, plastic tube
product line
Envirocheck
form
solid (ready-to-use)
manufacturer/tradename
Envirocheck
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria (microbial load - before and after disinfection)
General description
(Desinfektionskontrolle) Envirocheck
Envirocheck Contact DC (Desinfektionskontrolle) zum semiquantitativen Nachweis von Mikroorganismen auf Oberflächen und in Flüssigkeiten sind flexible Nährbodenträger, die mit CASO-Agar zur Prüfung der Wirksamkeit von Desinfektionsverfahren beschichtet sind. Seite A ist mit CASO-Agar zur Bestimmung der Gesamtzahl lebensfähiger (aerober) Keime und Seite B ist mit CASO-Agar mit Enthemmern wie Polysorbat 80, Natriumthiosulfat, Lecithin und Histidin beschichtet. Die Anwendung dieser Enthemmer ermöglicht das Wachstum von Bakterien, die sich nach der Desinfektion in Bakteriostase befinden, jedoch noch lebensfähig sind.
Application
Envirocheck Kontaktnährböden können sowohl zur Oberflächen- als auch zur Flüssigkeitskontrolle eingesetzt werden.
Analysis Note
Mikrobiologische Kontamination: kein Wachstum
pH-Wert/Seite 1 (25 °C): 7,0 - 7,6
pH-Wert/Seite 2 (25 °C): 7,0 - 7,6
Wachstum/Seite 1
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
gut
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): gut
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): gut
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): gut
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): gut
- Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): gut
Wachstum/Seite 2
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
gut
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): gut
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): gut
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): gut
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): gut
- Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): gut
Inkubation: 48 h; 35 °C; aerob; Aspergillus bis zu 72 h.
Zählen Sie die Kolonien auf beiden Seiten des Nährbodenträgers. CASO-Agar: Zählen Sie die Kolonien, um die Keimbelastung vor der Desinfektion zu bestimmen. CASO-Agar mit Enthemmern: Zählen Sie die Kolonien, um die Keimzahl der überlebenden Mikroorganismen nach der Desinfektion zu bestimmen. Wachstum zeigt an, dass die Desinfektion entweder nicht angemessen (zu schwache Desinfektionsmittelkonzentration) oder die Einwirkzeit zu kurz war.
Legal Information
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.021391.021491.02136
suitability
bacteria (microbial load - before and after disinfection)
suitability
molds, yeasts
suitability
bacteria (total viable count)
suitability
Escherichia coli (total count), coliforms
form
solid (ready-to-use)
form
solid
form
-
form
solid (ready-to-use)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102147000104022536665740