Fortfahren mit
1.02149
Contact TVC
Envirocheck, Contact total viable count coated with Nutrient Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 66.90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116116
CHF 66.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
plastic cap, plastic slide, plastic tube
product line
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria (total viable count)
General description
(Gesamtkeimzahl) Envirocheck
Envirocheck Contact TVC (Gesamtkeimzahl) zum semiquantitativen Nachweis von Mikroorganismen auf Oberflächen und in Flüssigkeiten sind flexible Nährbodenträger, die mit einem Nähragar zur Bestimmung der Gesamtbakterienzahl in Proben beschichtet sind. Seite A ist mit Nähragar mit 0,05 % Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC) und Seite B mit Nähragar beschichtet. Das Wachstum von Bakterien auf Seite A wird durch rote Kolonien aufgrund der Bildung des roten Formazan-Farbstoffs angezeigt, wenn TTC reduziert wird.
Application
Envirocheck Kontaktnährböden können sowohl zur Oberflächen- als auch zur Flüssigkeitskontrolle beim industriellen und Umfeldmonitoring eingesetzt werden.
Analysis Note
Sterilität: entspricht
pH-Wert/Seite 1 (25 °C): 6,7 - 7,3
pH-Wert/Seite 2 (25 °C): 6,7 - 7,3
Wachstum/Seite 1
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
gut
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): mäßig/gut
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): kein/gering
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): gut
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): gut
- Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): gut
Wachstum/Seite 2
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
gut
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): gut
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): gut
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): gut
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): gut
- Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): gut
Inkubation: 48 h; 35 °C; aerob; Aspergillus bis zu 72 h
Zählen Sie die Kolonien auf beiden Seiten des Nährbodenträgers - die Ergebnisse sollten sich nicht um mehr als einen Faktor von 2 unterscheiden, wobei die Kolonie auf Seite A vorwiegend rot erscheinen. In Gegenwart von TTC wachsen einige Mikroorganismen weniger. Falls die Ergebnisse auf beiden Seiten nicht identisch sind, ist stets das höhere Ergebnis zu zählen. Diese Zahl repräsentiert die Keimbelastung im Test.
Legal Information
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.021371.021471.02136
suitability
bacteria (total viable count)
suitability
enterobacteriaceae
suitability
bacteria (microbial load - before and after disinfection)
suitability
Escherichia coli (total count), coliforms
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3