Merck
1.02139
Millipore
Envirocheck Contact YM(R)
ready-to-use, for yeasts, for molds
Synonym(e):
Contact YM Mikroorganismus-Nachweiskit (Hefen und Schimmelpilze), Envirocheck Contact YM (Hefen und Schimmelpilze), Envirocheck YM Testkit (Hefen und Schimmelpilze), Kontaktmedium für Hefe und Schimmelpilze, beschichtet mit CASO-Agar (Trypton-Soja-Agar), Mikrobielles Analysekit, Nachweissystem für Hefen und Schimmelpilze, Nährbodenträger für mikrobiologische Nachweise, Trypton-Soja-Agar für mikrobielle Untersuchungen
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.74
Materialien
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Qualitätsniveau
Produktlinie
Envirocheck
Form
solid
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 10 slides
Hersteller/Markenname
Envirocheck
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Dry.)
Anwendung(en)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Lagertemp.
2-30°C
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Envirocheck Kontakt Hefen und Schimmelpilze bieten eine semiquantitative Methode zum Nachweis von Mikroorganismen auf Oberflächen und in Flüssigkeiten. Die flexiblen Träger sind für Hefe- und Schimmelpilzanalysen mit Trypsin-verdautem Soja-Agar beschichtet. Für Objektträger A wird CASO-Agar (Trypsin-verdauter Soja-Agar) mit 0,05 % Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC) verwendet, wobei rote Kolonien auf Bakterienwachstum durch Bildung von rotem Formazan-Farbstoff nach TTC-Reduktion hinweisen. Objektträger B ist mit Bengalrot-Chloramphenicol-Agar beschichtet, der das Bakterienwachstum hemmt und gleichzeitig die Größe und Höhe von Schimmelpilzkolonien reduziert, wodurch das Überwachsen langsamer wachsender Pilze durch schneller wachsende Spezies verhindert wird.
Anwendung
Envirocheck Kontakt YM(R)-Objektträger dienen zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen inOberflächen- und Flüssigkeitstests aus Umweltmaterialien und Lebensmitteln. Die Kontaktobjektträger sind für die industrielle und Umweltüberwachung geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nicht einfrieren. Gefrorener Agar weist eine gekräuselte oder unscharfe Oberfläche auf und kann nicht mehr verwendet werden.
  • Kondensation kann durch Vermeidung von schnellen Temperaturveränderungen und mechanischen Belastungen verhindert werden.
  • Während der Lagerung sollten die Eintauchobjektträger nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Kühlschränken mit wärmeabstrahlenden Kondensatoren abgelegt werden.
Hinweis zur Analyse
Die Anzahl der Kolonien wird auf beiden Seiten des Objektträgers gezählt. CASO-Agar mit TTC: Die Gesamtzahl der Kolonien wird gezählt, um die Gesamtkeimzahl (TVC) zu erlangen. Bengalrot-Chloramphenicol-Agar: Die Anzahl der Kolonien wird gezählt, um die Pilzkontamination zu erhalten (Hefekolonien sind rot-rosa).
Sterilität: entspricht
pH-Wert/Seite eins (25 °C): 6,6 - 7,3
pH-Wert/Seite zwei (25 °C): 6,2 - 7,0
Wachstum/Seite eins
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
gut
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): befriedigend/gut
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): nicht vorhanden/gering
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): nicht vorhanden/gering
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): gut
- Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): gut
Wachstum/Seite zwei
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): nicht vorhanden
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): nicht vorhanden
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): gut
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): gut
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): gehemmt
- Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): gut
Bebrütung: 48 h; 28 °C; aerob; Aspergillus bis zu 72 h
Rechtliche Hinweise
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.