Fortfahren mit
1.02136
Contact C
Envirocheck, Contact Total Coliforms/E.Coli coated with Plate Count Agar and Chromocult Coliform Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 66.90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116116
CHF 66.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
plastic cap, plastic slide, plastic tube
product line
Envirocheck
form
solid (ready-to-use)
manufacturer/tradename
Envirocheck
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (total count), coliforms
General description
(Total Coliforms/E. Coli) Envirocheck
Envirocheck Contact Total Coliforms/E. Coli (Gesamtkeimzahl) zum semiquantitativen Nachweis von coliformen Bakterien auf Oberflächen und in Flüssigkeiten sind flexible Nährbodenträger, die mit einem Nähragar zur gleichzeitigen Bestimmung der coliformen Keime und E. coli beschichtet sind. Objektträger A ist mit Plate-Count-Agar beschichtet, um die Gesamtzahl lebensfähiger (aerober) Keime zu bestimmen. Objektträger B ist mit Chromocult-Coliform-Agar beschichtet für die gleichzeitige Detektion von coliformen Keimen und E. coli in Wasser- und Lebensmittelproben.
Application
Dieses Medium wird für die gleichzeitige Detektion von coliformen Keimen und E. coli in Wasser- und Lebensmittelproben empfohlen. Envirocheck Kontaktnährböden können sowohl zur Oberflächen- als auch zur Flüssigkeitskontrolle beim industriellen und Umfeldmonitoring eingesetzt werden.
Analysis Note
Sterilität: entspricht
pH-Wert/Seite 1 (25 °C): 6,7 - 7,3
pH-Wert/Seite 2 (25 °C): 6,5 - 7,1
Wachstum/Seite eins
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
gut
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: gut
- Citrobacter freundii ATCC 8090: gut
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): gut
Wachstum/Seite zwei
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
gut
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: befriedigend/gut
- Citrobacter freundii ATCC 8090: gut
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): gut
Kolonien
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
dunkelblau bis violett
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: lachsfarben bis rot
- Citrobacter freundii ATCC 8090: lachsfarben bis rot
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): farblos
Inkubation: 48 h; 35 °C; aerob.
Zählung der Kolonien auf beiden Seiten des Nährbodenträgers. Plate-Count-Agar: Zählung der Kolonien zum Erhalt der Gesamtzahl aerober Bakerien (TVC). Chromocult-Coliform-Agar: Zählung der Anzahl von dunkelblauen bis violetten Kolonien (E. coli) und der Anzahl von lachsfarbenen bis roten Kolonien für andere coliforme Keime. E. coli kann auch durch Zugabe von KOVAC Indolreagenz direkt auf die Kolonie nachgewiesen werden (positive Indolreaktion: rote Farbe).
Legal Information
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.021371.021491.02147
form
solid (ready-to-use)
form
solid (ready-to-use)
form
-
form
solid (ready-to-use)
suitability
Escherichia coli (total count), coliforms
suitability
enterobacteriaceae
suitability
bacteria (total viable count)
suitability
bacteria (microbial load - before and after disinfection)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W221007-SAMPLE-K04061837544149
W221007-1KG-K04061837544132
W221007-10KG-K04061837544125
102136000104022536663715