Fortfahren mit
1708784
USP
Valsartan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(1-Oxobutyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valin, (S)-N-Butyryl-N-{[2′-(1-H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl}valin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’800.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.49
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 1’800.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
valsartan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C23H27N5O3/c1-4-7-20(29)28(21(15(2)3)23(30)31)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)22-24-26-27-25-22/h5-6,8-13,15,21H,4,7,14H2,1-3H3,(H,30,31)(H,24,25,26,27)/t21-/m0/s1
InChI key
OKAQHVJSXLGXET-NRFANRHFSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts bereitgestellten Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen erhalten Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Dieser USP-Referenzstandard ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays gemäß USP-Handbüchern vorgesehen.
Er wird außerdem zur Herstellung eines Standards und von Systemeignungslösungen zum Bestimmen von organischen Verunreinigungen und Leistungstests von Tabletten und Kapseln in Übereinstimmung mit den USP-Monografien mittels Flüssigchromatografie (LC) in Kombination mit UV-Nachweis für Folgendes eingesetzt:
  • Valsartan
  • Amlodipin- und Valsartantabletten
  • Valsartan- und Hydrochlorothiazidtabletten
  • Amlodipin-, Valsartan- und Hydrochlorothiazidtabletten
Außerdem wird er im Assay von Valsartantabletten mittels LC-UV gemäß der USP-Monografie “Valsartan Tablets” verwendet.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1876PHR18751708795
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
valsartan
API family
valsartan
API family
valsartan
API family
valsartan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valsartan Related Compound B
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(4), 4580-4580 (2015)
Valsartan Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(5), 4579-4579 (2017)
Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(2), 279-279 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1708784-10MG04061838750563