Merck
PHR1875
Supelco
Valsartanverwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
D-Valsartan, N-VALERYL-N-{[2’-(1H-TETRAZOL-5-YL)-BIPHENYL-4-YL]-METHYL}-D-VALIN(ent-Valsartan), (R)-N-Valeryl-N-([2′-(1H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl)valin, N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-D-valin
Größe auswählen
30 MG
CHF 688.00
CHF 688.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
30 MG
CHF 688.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29N5O3
Molekulargewicht:
435.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 688.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1708773
API-Familie
valsartan
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m1/s1
InChIKey
ACWBQPMHZXGDFX-JOCHJYFZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Erstellung interner Arbeitsstandards dar. Valsartan Related Compound A ist eine Verunreinigung von Valsartan, einem oral aktiven, spezifischen Angiotensin-II-Rezeptorblocker oder Angiotensin-II-Antagonisten, welcher in der Behandlung von Bluthochdruck durch Senkung des Blutdrucks verbreitet Anwendung findet.[1]
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Valsartan kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in Tablettenformulierungen[1] sowie in Mengendosierungen und pharmazeutischen Dosierungsformen[2] mittels Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie genutzt werden.[1][2]
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die Primärstandards USP, EP und BP, wo diese verfügbar sind.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat (CoA).
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB1041“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simultaneous determination of valsartan and hydrochlorothiazide in tablets by RP-HPLC
Tian FD, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(3), 372-372 (2008)
Validated RP-HPLC method for the quantitative estimation of valsartan in bulk and pharmaceutical dosage forms
Thanusha G, et al.
International Journal of ChemTech Research, 2(2), 1194-1198 (2010)