Fortfahren mit
1667574
USP
Tiotropium bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(1R,2R,4S,5S,7s)-7-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo [3.3.1.02,4]nonan-9-ium bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 813.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22BrNO4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.42
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 813.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
API family
tiotropium
form
neat
packaging
pkg of 10 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(O)(c5[s]ccc5)C(=O)OC2C[C@@H]3[N+]([C@@H]([C@H]4O[C@H]43)C2)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C19H22NO4S2.BrH/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t11?,12-,13+,16-,17+;
InChI key
DQHNAVOVODVIMG-RGECMCKFSA-M
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Tiotropium bromide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
166761912668241681633
Etravirine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1266824
Etravirine
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
form
neat
form
-
form
neat
form
neat
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
tiotropium
API family
tiotropium
API family
etravirine
API family
triclabendazole
packaging
pkg of 10 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 10 mg
packaging
pkg of 15 mg
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1667574-100MG04065267184159