Wichtige Dokumente
1266824
USP
Etravirine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
etravirine
Form
neat
Verpackung
pkg of 10 mg
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Brc1c(nc(nc1Oc3c(cc(cc3C)C#N)C)Nc2ccc(cc2)C#N)N
InChI
1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)
InChIKey
PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Etravirine Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)