1667619
USP
(1R,3s,5S)-3-[[Hydroxy[di(thiophen-2-yl)]-acetyl]-oxy]-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-8-iumbromid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(3-endo)-3-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)-oxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-en-bromid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
tiotropium
Verpackung
pkg of 25 mg
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable